Läs mer
Bochem™ Aluminiumanodiserade labbuttag
Bredd (metrisk):
100 mm
130 mm
200 mm
240 mm
300 mm
400 mm
Beskrivning
- Förbättrad saxteknik med minskade toleranser
- Rundad, lättanvänd ergonomisk ratt
- Saxkonstruktion gjord av 18/10-rostfritt stål
- Maximal dynamisk driftbelastning (Kg max dyn.) och den maximala statiska driftsbelastningen (Kg max. stat .) normerna är DIN 12897-kompatibla
- Typ 1 (240x240mm) använder ett handmanövrerat justerhjul
- Typ 2 (300x300mm) inkluderar spärr, som ansluts till justerhjulet
Specifikationer
Specifikationer
| Material | Anodiserad aluminium, rostfritt stål |
| Mått (L x B) | 160 x 130 mm |
| Längd (metrisk) bas | 160 mm |
| Bredd (metrisk) | 130 mm |
| Inkluderar | Hjul |
| Produkttyp | Lab Jack |
| Kvantitet | 1 st |