Läs mer
Bochem™ Aluminiumanodiserade labbuttag
Produktkod. p-8005441
Bredd (metrisk):
100 mm
130 mm
200 mm
240 mm
300 mm
400 mm
Produktkod. 10325911
Brand: Bochem™ 11016
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillverkad enligt DIN 12897 standarder. Bochem™ anodiserade labbuttag i aluminium har en rundad, östlig ergonomisk vred.
  • Förbättrad saxteknik med minskade toleranser
  • Rundad, lättanvänd ergonomisk ratt
  • Saxkonstruktion gjord av 18/10-rostfritt stål
  • Maximal dynamisk driftbelastning (Kg max dyn.) och den maximala statiska driftsbelastningen (Kg max. stat .) normerna är DIN 12897-kompatibla
  • Typ 1 (240x240mm) använder ett handmanövrerat justerhjul
  • Typ 2 (300x300mm) inkluderar spärr, som ansluts till justerhjulet
Specifikationer
Material Anodiserad aluminium, rostfritt stål
Mått (L x B) 100 x 100 mm
Längd (metrisk) bas 100 mm
Bredd (metrisk) 100 mm
Inkluderar Hjul
Produkttyp Lab Jack
Kvantitet 1 st