Läs mer
Heinz Herenz Aluminiumapplikator Enkel bomullspinne
Produktkod. 10200713
Change view
Tips Typ:
Singel Slut
Produktkod. Tips Typ
10200713 Singel Slut
1 options
Produktkod. 10200713 Leverantör Heinz Herenz Leverantörsnummer 1032648
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    277.20 SEK
    221.18 SEK / Paket med 100
    Save 56.02 SEK
    20% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Aluminiumapplikator med en bomullspinne.
Vi erbjuder ett brett sortiment av sterila och icke-sterila topsar:
  • Trä-, PS-, PP-, aluminium- eller pappersapplikator
  • Var och en i olika längder tillgängliga
  • Med bomull, viskos, polyester eller skumhuvud
  • Huvudenas diameter: liten, medelstor eller stor
  • Detta garanterar att rätt instrument finns tillgängligt för varje specialapplikation.
  • Till exempel rekommenderas bomullspinnspinnor för användning av öron-näsa-hals-specialister.
  • Våra sterila bomullspinnar är alla individuellt inslagna.
Observera inom medicinska områden:
  • Endast lämplig för engångsbruk
  • Endast användning av medicinsk personal
Specifikationer
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Diameter (metrisk) inlopps-/utloppsrör 10.5 to 12.5mm
Sterilitet Icke-steril
Material Glass
Produkttyp Applikatorstav
Spetsmaterial Bomull
Tips Typ Singel Slut