Läs mer
Aluminiumbromid, 98+%, extra ren, vattenfri, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10697342 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10697342 100 g Glasflaska 100g
10433873 25 g Glasflaska 25g
11984201 500 g Glasflaska 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10697342 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 198411000
Request Bulk or Custom Format
CAS: 7727-15-3 | AlBr3 | 266.69 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Lewis syra
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7727-15-3
Molekylformel AlBr3
Molekylvikt (g/mol) 266.69
MDL-nummer MFCD00003421
InChI-nyckel PQLAYKMGZDUDLQ-UHFFFAOYSA-K
IUPAC-namn aluminium(3+)tribromid
LEDER [Al+3].[Br-].[Br-].[Br-]
Specifikationer
Kokpunkt 265.0°C
Kemiskt namn eller material Aluminum bromide
Smältpunkt 97.0°C
Färg Grå eller vit
Fysisk form Kristallin fast
Kvantitet 100 g
Analysprocentintervall 98% min. (Complexometry)
Linjär formel AlBr3
Fieser 01,22; 02,19; 03,7; 04,10; 05,10; 06,17; 09,11
Merck Index 15,328
Löslighetsinformation Solubility in water: reacts. Other solubilities: soluble in alcohol, carbon disulfide, benzene,, toluene, ether, nitrobenzene and xylene
Formel vikt 266.7
Procent renhet ≥98%
Kvalitet Extra ren
Förpackning Glasflaska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Aluminium bromide, anhydrous
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Faroangivelser
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • EUH014-Reagerar häftigt med vatten.
Skyddsangivelse
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P264-Tvätta ansiktet, händerna o grundligt efter användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.