Läs mer
Aluminum Chloride, 98+%, Pure, Anhydrous, Fisher Chemical
Produktkod. 10558030 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
500 g
Förpackningsstorlek:
500g
Produktkod. Kvantitet unitSize
10558030 500 g 500g
1 options
Produktkod. 10558030 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer A/2000/53
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Smältpunkt 194°C
CAS 7446-70-0
Färg Yellow
pH 2.4
Fysisk form Solid
Kvantitet 500 g
Molekylformel AlCl3
MDL-nummer 3422
InChI-nyckel VSCWAEJMTAWNJL-UHFFFAOYSA-K
LEDER [Al+3].[Cl-].[Cl-].[Cl-]
IUPAC-namn aluminium(3+) trichloride
Molekylvikt (g/mol) 133.33
Formel vikt 133.34g/mol
Förpackning Amber glass bottle
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Aluminium chloride
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Amnen och blandningar som är korrosiva för metaller Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
Faroangivelser
  • H290-Kan vara korrosivt för metaller.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • EUH014-Reagerar häftigt med vatten.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P264-Tvätta ansiktet, händerna och exponerad hud grundligt efter användning.