Läs mer
Aluminiumklorid, 99,999 %, (spårmetallbas), för analys, vattenfri, pulver, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. p-4258663 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
10 g
20 g
100 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
10g
20g
Produktkod. 10364112
Brand: Thermo Scientific 364810100
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 7446-70-0 | AlCl3 | 133.33 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
för ultraspåranalys, Lewis syra
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7446-70-0
Molekylformel AlCl3
Molekylvikt (g/mol) 133.33
MDL-nummer MFCD00003422
InChI-nyckel VSCWAEJMTAWNJL-UHFFFAOYSA-K
Synonym aluminum chloride anhydrous, aluminum iii chloride, aluminiumchloride, aluminumchloride, aluminum chlorid, aluminum cloride, alumimum chloride, aluminum-chloride, trichloroaluminium, chloride aluminum
IUPAC-namn aluminium(3+)triklorid
LEDER [Al+3].[Cl-].[Cl-].[Cl-]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Aluminum chloride
Smältpunkt 194.0°C
Färg Vitt
Fysisk form Pulver
Kvantitet 10 g
Analysprocentintervall 99.999%
Linjär formel AlCl3
Fieser 01,24; 02,21; 03,7; 04,10; 05,10; 06,17; 07,7; 08,13; 09,11; 10,9; 11,25; 12,26; 13,15; 14,20; 15,10; 16,10; 17,15
Merck Index 15,333
Löslighetsinformation Solubility in water: reacts. Other solubilities: freely miscible with benzene, nitrobenzene,, benzophenone, carbon tetrachloride and chloroform
Formel vikt 133.34
Procent renhet 99.999%
Kvalitet Spårmetallbas
Förpackning Glasflaska
Densitet 2.44, 2.4400g/mL
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.