Läs mer
Aluminiumkloridhexahydrat, 99 %, ren
Produktkod. 10482021 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
500 g
1 kg
2.5 kg
10 kg
Förpackning:
Glasflaska
Plast trumma
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
10kg
1kg
2.5kg
500g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10482021 1 kg Glasflaska 1kg
10492021 500 g Glasflaska 500g
10257313 2.5 kg Plastflaska 2.5kg
11914181 10 kg Plast trumma 10kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 10482021 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 217470010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1658.06 SEK
    1418.65 SEK / 1kg
    Save 239.41 SEK
    14% Av
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 7784-13-6 | AlCl3H12O6 | 241,42 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Lewis syra
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7784-13-6
Molekylformel AlCl3H12O6
Molekylvikt (g/mol) 241.42
MDL-nummer MFCD00149134
InChI-nyckel JGDITNMASUZKPW-UHFFFAOYSA-K
LEDER O.O.O.O.O.O.[Al+3].[Cl-].[Cl-].[Cl-]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Aluminum chloride hexahydrate
Kvantitet 1 kg
Förpackning Glasflaska
Densitet 2.39, 2.3900g/mL
Analysprocentintervall 98,5 % min. (Argentometri)
Linjär formel AlCl3·6H2O
Fieser 01,24; 02,21; 03,7; 04,10; 05,10; 06,17; 08,13; 09,11; 17,15
Merck Index 15,333
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: 477 g/L (20 °C). Andra lösligheter: lösliga i alkohol, eter, glycerol och propylen
IUPAC-namn aluminium(3+)hexahydrattriklorid
Formel vikt 241.43
Procent renhet 99%
Kvalitet Ren
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Aluminium chloride hexahydrate
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P264-Tvätta ansiktet, händerna o grundligt efter användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.