Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Aluminum chloride hexahydrate |
| Kvantitet | 10 kg |
| Förpackning | Plast trumma |
| Densitet | 2.39, 2.3900g/mL |
| Analysprocentintervall | 98,5 % min. (Argentometri) |
| Linjär formel | AlCl3·6H2O |
| Fieser | 01,24; 02,21; 03,7; 04,10; 05,10; 06,17; 08,13; 09,11; 17,15 |
| Merck Index | 15,333 |
| Löslighetsinformation | Löslighet i vatten: 477 g/L (20 °C). Andra lösligheter: lösliga i alkohol, eter, glycerol och propylen |
| IUPAC-namn | aluminium(3+)hexahydrattriklorid |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
- Aluminium chloride hexahydrate
- Varning
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- H315-Irriterar huden.
- P264-Tvätta ansiktet, händerna o grundligt efter användning.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
- P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Datenschutzrichtlinie.