Läs mer
Aluminum Chloride Hydrate, Extra Pure, SLR, uppfyller analytiska specifikationer av Ph.Eur., BP, USP , Fisher Chemical
Produktkod. 10447820 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
500 g
Förpackningsstorlek:
500g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10447820 500 g 500g
1 options
Produktkod. 10447820 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer A/1960/53
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-12-2026
Lägg i varukorgen
Edge
500g, pulverburk av plast
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
CAS 7784-13-6
Färg Vitt
pH 2,5 till 3,5
Fysisk form Fast
Kvantitet 500 g
Molekylformel AlCl3H12O6
MDL-nummer 149134
InChI-nyckel JGDITNMASUZKPW-UHFFFAOYSA-K
LEDER O.O.O.O.O.O.[Al+3].[Cl-].[Cl-].[Cl-]
IUPAC-namn aluminium(3+)hexahydrattriklorid
Molekylvikt (g/mol) 241.42
Formel vikt 241,43 g/mol
Förpackning Pulverburk av plast
Ångtryck 1mmHg 100
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Aluminium chloride hexahydrate
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Aluminium Chloride hexahydrate, Aluminumchloride