Beskrivning
- Laboratorieskål i aluminium
- 90 x 16 mm
- Med ljus finish
Specifikationer
Specifikationer
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Bottenform | Plan |
| Kapacitet (metrisk) | 50 ml |
| Disponibel | Återanvändbar |
| Material | Aluminium |
| Form | Rund |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Ytbehandling | Ej behandlad |
| Typ | Maträtt |
| Volym (metrisk) Fungerar | 50 mL |
| Visa mer |