Läs mer
Aluminum fluoride trihydrate, 97%, extra pure
Produktkod. 10637182 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Click to view available options
Kvantitet:
500 g
2.5 kg
Förpackning:
Plastflaska
Unit Size:
2.5kg
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Kvantitet Förpackning unitSize
10637182 500 g Plastflaska 500g
10773724 2.5 kg Plastflaska 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 10637182 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 216825000
Request Bulk or Custom Format
CAS: 15098-87-0 | AlF3·3H2O | 138.02 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
CX-bindningsbildande reagens, Lewis syra
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 15098-87-0
Molekylformel AlF3·3H2O
Molekylvikt (g/mol) 138.02
MDL-nummer MFCD00149141
InChI-nyckel BKLZIAYVINRQEJ-UHFFFAOYSA-K
Synonym aluminum trifluoride trihydrate, aluminum 3+ trihydrate trifluoride, aluminum fluoride-water 1/3/3, aluminum fluoride, trihydrate,, aluminum 3+ ion trihydrate trifluoride, fluoride, fluoride, aluminum salt, hydrate, hydrate, hydrate, fluoride
PubChem CID 22002992
IUPAC-namn aluminium;trifluorid;trihydrat
LEDER O.O.O.[F-].[F-].[F-].[Al+3]
Specifications
Kemiskt namn eller material Aluminum fluoride trihydrate
Namnnotering 97%
Färg Vitt
Fysisk form Pulver
Kvantitet 500 g
Analysprocentintervall 96% min
Linjär formel AlF3·3H2O
Merck Index 10, 333
Löslighetsinformation Solubility in water: slightly soluble
Formel vikt 138.02
Procent renhet 97%
Kvalitet Extra ren
Förpackning Plastflaska
Show More Show Less
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.