Läs mer
Aluminum fluoride trihydrate, 97%, extra pure
Produktkod. 10773724 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
500 g
2.5 kg
Förpackning:
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
2.5kg
500g
Produktkod. 10773724
Brand: Thermo Scientific Acros 216820025
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 15098-87-0 | AlF3·3H2O | 138.02 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
CX-bindningsbildande reagens, Lewis syra
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 15098-87-0
Molekylformel AlF3·3H2O
Molekylvikt (g/mol) 138.02
MDL-nummer MFCD00149141
InChI-nyckel BKLZIAYVINRQEJ-UHFFFAOYSA-K
Synonym aluminum trifluoride trihydrate, aluminum 3+ trihydrate trifluoride, aluminum fluoride-water 1/3/3, aluminum fluoride, trihydrate,, aluminum 3+ ion trihydrate trifluoride, fluoride, fluoride, aluminum salt, hydrate, hydrate, hydrate, fluoride
PubChem CID 22002992
IUPAC-namn aluminium;trifluorid;trihydrat
LEDER O.O.O.[F-].[F-].[F-].[Al+3]
Specifications
Kemiskt namn eller material Aluminum fluoride trihydrate
Namnnotering 97%
Färg Vitt
Fysisk form Pulver
Kvantitet 2.5 kg
Analysprocentintervall 96% min
Linjär formel AlF3·3H2O
Merck Index 10, 333
Löslighetsinformation Solubility in water: slightly soluble
Formel vikt 138.02
Procent renhet 97%
Kvalitet Extra ren
Förpackning Plastflaska
Show More Show Less
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.