Läs mer
Aluminum hydroxide, extra pure, powder
Produktkod. p-4510112 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
25 g
500 g
2 kg
10 kg
Förpackning:
Plast trumma
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
10kg
25g
2kg
500g
Produktkod. 10482791
Brand: Thermo Scientific Acros 219130250
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 21645-51-2 | AlH3O3 | 78.00 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 21645-51-2
Molekylformel AlH3O3
Molekylvikt (g/mol) 78.00
MDL-nummer MFCD00003420
InChI-nyckel WNROFYMDJYEPJX-UHFFFAOYSA-K
IUPAC-namn aluminium(3+)trihydroxid
LEDER [OH-].[OH-].[OH-].[Al+3]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Aluminum hydroxide
Färg Vitt
pH 8.5 to 10 (5% aq. suspension)
Fysisk form Pulver
Kvantitet 25 g
Linjär formel Al(OH)3
Merck Index 15,338
Löslighetsinformation Solubility in water: insoluble
Formel vikt 78
Procent renhet ≥63.5% (Al2O3)
Kvalitet Extra ren
Förlust vid tändning 36.5% max.
Förpackning Plastflaska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Aluminium hydroxide
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.