Läs mer
Aluminium Hydroxide, Supelco™
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Aluminium Hydroxide |
| Smältpunkt | 300°C (Elimination of Water of Crystallisation) |
| CAS | 21645-51-2 |
| Kvantitet | 1 kg |
| Molekylformel | Al(OH)3 · X H2O |
| MDL-nummer | MFCD00003420 |
| Synonym | Aluminium hydroxide, Hydrargillite, Aluminium hydroxide |
| Molekylvikt (g/mol) | 78 |
| Kvalitet | Research |
| Densitet | 2.42 g/cm3 at 20°C |