Läs mer
Aluminiumisopropoxid, 99,99 %, (spårmetallbas)
Produktkod. 10195422 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
250 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10195422 10 g Glasflaska 10g
10546413 50 g Glasflaska 50g
10716433 250 g Glasflaska 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10195422 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 212230100
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 555-31-7 | C9H21AlO3 | 204,25 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
För ultraspåranalys, Lewis syra
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 555-31-7
Molekylformel C9H21AlO3
Molekylvikt (g/mol) 204.25
MDL-nummer MFCD00008870
InChI-nyckel SMZOGRDCAXLAAR-UHFFFAOYSA-N
Synonym aluminum isopropoxide, aluminum isopropylate, aluminum triisopropoxide, triisopropoxyaluminum, aliso, aluminum triisopropanolate, 2-propanol, aluminum salt, triisopropyloxyaluminum, aluminum triisopropylate
PubChem CID 11143
IUPAC-namn aluminium;propan-2-olat
LEDER CC(C)[O-].CC(C)[O-].CC(C)[O-].[Al+3]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Aluminum isopropoxide
Smältpunkt 129.0°C to 136.0°C
Färg Vitt
Kokpunkt 125.0°C to 130.0°C (38.0 mmHg)
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 99.99%
Förpackning Glasflaska
Linjär formel [(CH3)2CHO]3Al
Kvantitet 10 g
Fieser 01,35; 03,10; 04,15; 05,14; 06,19; 08,15; 09,14; 11,29; 13,265; 15,16
Merck Index 15,342
Löslighetsinformation Solubility in water: reacts. Other solubilities: freely soluble in ethanol
Formel vikt 204.25
Procent renhet 99.99%
Kvalitet Spårmetallbas
Fysisk form Kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.