Läs mer
Bochem™ Lab-uttag i aluminium
Produktkod. 10211542
Change view
Bredd (metrisk):
100 mm
130 mm
200 mm
300 mm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Bredd (metrisk)
10211542 200 mm
10313712 130 mm
10350341 100 mm
10410251 300 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 10211542 Leverantör Bochem™ Leverantörsnummer 11032
Bästsäljare. Mega besparingar.
Använd kampanjkoden 27997
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 23-11-2026
Specifikationer
Material Aluminium, rostfritt stål
Mått (L x B) 200 x 200 mm
Längd (metrisk) bas 200 mm
Bredd (metrisk) 200 mm
Inkluderar Hjul
Produkttyp Lab Jack
Kvantitet 1 st