Läs mer
Bochem™ Lab-uttag i aluminium
Produktkod. 10350341
Change view
Bredd (metrisk):
100 mm
130 mm
200 mm
300 mm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Bredd (metrisk)
10350341 100 mm
10313712 130 mm
10211542 200 mm
10410251 300 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 10350341 Leverantör Bochem™ Leverantörsnummer 11015
Beräknad leverans: 03-09-2026
Specifications
Material Aluminium, rostfritt stål
Mått (L x B) 100 x 100 mm
Längd (metrisk) bas 100 mm
Bredd (metrisk) 100 mm
Inkluderar Hjul
Produkttyp Lab Jack
Kvantitet 1 st