Läs mer
Bochem™ Lab-uttag i aluminium
Produktkod. 10410251
Change view
Bredd (metrisk):
100 mm
130 mm
200 mm
300 mm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Bredd (metrisk)
10410251 300 mm
10313712 130 mm
10350341 100 mm
10211542 200 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 10410251 Leverantör Bochem™ Leverantörsnummer 11080
Specifikationer
Material Aluminium, rostfritt stål
Mått (L x B) 300 x 300 mm
Längd (metrisk) bas 300 mm
Bredd (metrisk) 300 mm
Inkluderar Ratchet
Produkttyp Lab Jack
Kvantitet 1 st