Läs mer
Bochem™ Lab-uttag i aluminium
Bredd (metrisk):
100 mm
130 mm
200 mm
300 mm
Specifikationer
Specifikationer
| Material | Aluminium, rostfritt stål |
| Mått (L x B) | 160 x 130 mm |
| Längd (metrisk) bas | 160 mm |
| Bredd (metrisk) | 130 mm |
| Inkluderar | Hjul |
| Produkttyp | Lab Jack |
| Kvantitet | 1 st |