Läs mer
Aluminum Lithium Hydride, 95+%, Pure, Fisher Chemical
Produktkod. 12397123 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
Produktkod. Kvantitet unitSize
12397123 10 g 10g
1 options
Produktkod. 12397123 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer A/2160/45
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Smältpunkt 125°C
CAS 16853-85-3
Färg White
Fysisk form Powder/Solid
Kvantitet 10 g
Molekylformel AlH4Li
MDL-nummer 11075
InChI-nyckel OCZDCIYGECBNKL-UHFFFAOYSA-N
LEDER [Li+].[AlH4-]
IUPAC-namn lithium(1+) alumanuide
Molekylvikt (g/mol) 37.95
Formel vikt 37.95g/mol
Förpackning Plastic container
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Lithium aluminium hydride
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1A
  • Ämne som vid kontakt med vatten utvecklar brandfarliga gaser Kategorija 1
Faroangivelser
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H260-Vid kontakt med vatten utvecklas brandfarliga gaser som kan självantända.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.