Läs mer
Aluminiumnitrat nonahydrat, 99,999 %, (spårmetallbas)
Produktkod. 11954271 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
10 g
100 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
10g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
11954271 10 g Glasflaska 10g
11964271 100 g Glasflaska 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11954271 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 212240100
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 7784-27-2 | AlN3O9·9H2O | 375,13 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
För ultraspåranalys
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7784-27-2
Molekylformel AlN3O9·9H2O
Molekylvikt (g/mol) 375.13
InChI-nyckel SWCIQHXIXUMHKA-UHFFFAOYSA-N
Synonym aluminum nitrate nonahydrate, aluminum trinitrate nonahydrate, unii-8mc6621v1h, aluminum iii nitrate, nonahydrate 1:3:9, nitric acid aluminum salt, nitric acid, aluminum salt, nonahydrate 8ci,9ci, aluminum nitrate, acs, aluminum 3+ nonahydrate trinitronate, aluminum nitrate nonahydrate, low mercury, puratronic
PubChem CID 24567
IUPAC-namn aluminium;trinitrat;nonahydrat
LEDER [N+](=O)([O-])[O-].[N+](=O)([O-])[O-].[N+](=O)([O-])[O-].O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Al+3]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Aluminum nitrate nonahydrate
Smältpunkt 73,0 °C
Färg Vitt
Fysisk form Kristaller
Kvantitet 10 g
Förpackning Glasflaska
Analysprocentintervall 6,5 till 7,9 % (Al) (Komplexometri)
Linjär formel Al(NO3)3·9H2O
Merck Index 15,347
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: 64 g/100 ml (25 °C). Andra lösligheter: löslig i alkohol, lätt löslig i aceton, praktiskt taget olöslig i etylacetat och pyridin
Formel vikt 375.13
Procent renhet 99.999%
Kvalitet Spårmetallbas
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Aluminium nitrate nonahydrate
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
Faroangivelser
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Aluminum nitrate nonahydrate
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.