Läs mer
Aluminiumnitrat nonahydrat, 99+%, för analys
Produktkod. 10328260 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
2.5 kg
10 kg
Förpackning:
Glasflaska
Plast trumma
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
100g
10kg
2.5kg
500g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10328260 500 g Glasflaska 500g
10042930 100 g Glasflaska 100g
11974271 2.5 kg Plastflaska 2.5kg
15159233 10 kg Plast trumma 10kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 10328260 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 218285000
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 25-11-2026
Lägg i varukorgen
Edge
CAS: 7784-27-2 | AlN3O9·9H2O | 375,13 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7784-27-2
InChI-nyckel SWCIQHXIXUMHKA-UHFFFAOYSA-N
Synonym aluminum nitrate nonahydrate, aluminum trinitrate nonahydrate, unii-8mc6621v1h, aluminum iii nitrate, nonahydrate 1:3:9, nitric acid aluminum salt, nitric acid, aluminum salt, nonahydrate 8ci,9ci, aluminum nitrate, acs, aluminum 3+ nonahydrate trinitronate, aluminum nitrate nonahydrate, low mercury, puratronic
PubChem CID 24567
IUPAC-namn aluminium;trinitrat;nonahydrat
LEDER [N+](=O)([O-])[O-].[N+](=O)([O-])[O-].[N+](=O)([O-])[O-].O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Al+3]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Aluminum nitrate nonahydrate
Smältpunkt 73,0 °C
pH 2,5 till 3,5 (5 % soln vid 20 °C)
Fysisk form Kristaller
Kvantitet 500 g
Förpackning Glasflaska
Analysprocentintervall 99% min. (Komplexometri)
Molekylformel AlN3O9·9H2O
Linjär formel Al(NO3)3·9H2O
Merck Index 15,347
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: 64 g/100 ml (25 °C). Andra lösligheter: löslig i alkohol, lätt löslig i aceton, praktiskt taget olöslig i etylacetat och pyridin
Molekylvikt (g/mol) 375.13
Formel vikt 375.13
Procent renhet ≥99%
Kvalitet Analytisk
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Aluminium nitrate nonahydrate
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Oxiderande fast ämne Kategorija 3
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
Faroangivelser
  • H272-Kan intensifiera brand. Oxiderande.
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P371+P380+P375-Vid större brand och stora mängder: Utrym området Bekämpa branden på avstånd på grund av explosionsrisken.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/and soap.
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.