Läs mer
Aluminum Nitrate Nonahydrate, Certified AR for Analysis, Fisher Chemical™
Produktkod. 10745321 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
500 g
1 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10745321 500 g 500g
10690131 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10745321 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer A/2202/53
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 7784-27-2 | Molecular Formula: AlH18N3O18 | Molecular Weight: 375.13 g/mol
Aluminum Nitrate Nonahydrate, Certified AR for Analysis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7784-27-2
Molekylformel AlH18N3O18
Molekylvikt (g/mol) 375.13
MDL-nummer 149132
InChI-nyckel SWCIQHXIXUMHKA-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-namn aluminium(3+) nonahydrate trinitrate
LEDER O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Al+3].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
Specifikationer
Smältpunkt 73°C
pH 2.5 to 3.5
Fysisk form Solid
Kvantitet 500 g
Formel vikt 375.13g/mol
Förpackning Plastic powder jar
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Aluminiumnitratnonahydrat
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Oxiderande fast ämne Kategorija 3
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
Faroangivelser
  • H272-Kan intensifiera brand. Oxiderande.
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P371+P380+P375-Vid större brand och stora mängder: Utrym området Bekämpa branden på avstånd på grund av explosionsrisken.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Aluminium nitrate nonahydrate, Aluminumnitrate