Läs mer
Aluminium Nitrate Nonahydrate, Supelco™
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Aluminium Nitrate Nonahydrate |
| Smältpunkt | 73°C |
| Kvantitet | 50 kg |
| MDL-nummer | MFCD00149132 |
| Synonym | Aluminium nitrate nonahydrate, Aluminium nitrate nonahydrate |
| Densitet | 1.72 g/cm3 at 20°C |