Läs mer
Aluminium Nitrate Nonahydrate, Supelco™
Produktkod. 15896940
Change view
Kvantitet:
1 kg
50 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
50kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15896940 50 kg 50kg
15844020 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15896940 Leverantör Supelco Leverantörsnummer 1010869050
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-12-2026
EMPLURA™
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7784-27-2
Kvalitet Research
Molekylformel Al(NO3)3 · 9 H2O
Molekylvikt (g/mol) 375.13
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Aluminium Nitrate Nonahydrate
Smältpunkt 73°C
Kvantitet 50 kg
MDL-nummer MFCD00149132
Synonym Aluminium nitrate nonahydrate, Aluminium nitrate nonahydrate
Densitet 1.72 g/cm3 at 20°C