Läs mer
Aluminiumoxid, 99,7+%, extra rent
Produktkod. 10137713 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
250 g
1 kg
5 kg
Förpackning:
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10137713 5 kg Plastflaska 5kg
10441641 250 g Plastflaska -
10042820 1 kg Plastflaska -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10137713 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 215700050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1680.32 SEK
    1508.65 SEK / 5kg
    Save 171.67 SEK
    10% Av
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
CAS: 1344-28-1 | Al2O3 | 101,96 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
För kolonnkromatografi
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1344-28-1
Molekylformel Al2O3
Molekylvikt (g/mol) 101.96
MDL-nummer MFCD00003424
InChI-nyckel PNEYBMLMFCGWSK-UHFFFAOYSA-N
Synonym aluminum oxide, alpha-alumina, fasertonerde, abramant, abramax, abrarex, abrasit, aloxite, alundum
PubChem CID 9989226
LEDER [O--].[O--].[O--].[Al+3].[Al+3]
Specifikationer
Kokpunkt 2977,0 °C
Kemiskt namn eller material Aluminum oxide
Smältpunkt 2030,0 °C
Namnnotering Extra Pure
Färg Vitt
Fysisk form Pulver
Kvantitet 5 kg
Analysprocentintervall 99.7 + %
Linjär formel AI2O3
Fieser 01,19; 02,17; 03,6; 04,8; 06,16; 07,5; 08,9; 09,8; 10,8; 11,22; 13,14; 15,9; 16,9
Merck Index 15, 350
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: olöslig. Andra lösligheter: lätt sol. i alkalisk sol (bildar hydroxider), praktiskt taget olösliga i opolära organiska lösningar, lösningsmedel, svårlösliga i mineralsyror
IUPAC-namn dialuminium;syre(2-)
Formel vikt 101.96
Procent renhet ≥99.7%
Kvalitet Extra ren
Förpackning Plastflaska
Densitet 3.97, 3.9700g/mL
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.