Läs mer
Aluminiumoxid, för kromatografi, basisk, Brockmann I, 40-300 μm, 60A
Produktkod. 10730701 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 kg
5 kg
25 kg
Förpackning:
Fibertrumma
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
1kg
25kg
5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10730701 1 kg Plastflaska 1kg
10378193 5 kg Plastflaska 5kg
10388433 25 kg Fibertrumma 25kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10730701 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 189990010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1135.05 SEK
    981.65 SEK / 1kg
    Save 153.40 SEK
    13% Av
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Aluminiumoxid, Al2O3, CAS-nummer-1344-28-1, abramant, abramax, abrarex, abrasit, aloxit, alfa-alumina, aluminiumoxid, aluminiumoxid, alundum, fasertonerde, 1 kg, Na2O <0,4 %, 2977,0 grader. C, vit, 3,9700 g/ml, 215-691-6, max 300 ppm. | CAS: 1344-28-1 | Al2O3 | 101,96 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
För kolonnkromatografi
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1344-28-1
Molekylformel Al2O3
Molekylvikt (g/mol) 101.96
MDL-nummer MFCD00003424
InChI-nyckel PNEYBMLMFCGWSK-UHFFFAOYSA-N
Synonym aluminum oxide, alpha-alumina, fasertonerde, abramant, abramax, abrarex, abrasit, aloxite, alundum
PubChem CID 9989226
LEDER [O--].[O--].[O--].[Al+3].[Al+3]
Specifikationer
Kokpunkt 2977,0 °C
Kemiskt namn eller material Aluminum oxide
Smältpunkt 2030,0 °C
Färg Vitt
pH 9 till 10 (10% avstängning)
Fysisk form Pulver
Kvantitet 1 kg
Förpackning Plastflaska
Densitet 3.97, 3.9700g/mL
Linjär formel Al2O3
Fieser 01,19; 02,17; 03,6; 04,8; 06,16; 07,5; 08,9; 09,8; 10,8; 11,22; 13,14; 15,9; 16,9
Merck Index 15, 350
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: olöslig. Andra lösligheter: lätt sol i alkalisk sol (bildar hydroxider), praktiskt taget olöslig i opolärligt organiskt lösningsmedel, svårlöslig i mineralsyror
IUPAC-namn dialuminium(3+)trioxidandiid
Formel vikt 101.96
Kvalitet Kromatografi
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.