Läs mer
Aluminiumoxid, för kromatografi, basisk, Brockmann I, 40-300 m, μ60A, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. p-3734605 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
1 kg
5 kg
25 kg
Förpackning:
Fibertrumma
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
1kg
25kg
5kg
Produktkod. 10730701
Brand: Thermo Scientific Acros 189990010
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Aluminum oxide, Al2O3, CAS Number-1344-28-1, abramant, abramax, abrarex, abrasit, aloxite, alpha-alumina, Aluminum oxide, Aluminum oxide, alundum, fasertonerde, 1kg, Na2O <0.4%, 2977.0 deg.C, White, 3.9700g/mL, 215-691-6, 300ppm max. | CAS: 1344-28-1 | Al2O3 | 101.96 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
För kolonnkromatografi
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1344-28-1
Molekylformel Al2O3
Molekylvikt (g/mol) 101.96
MDL-nummer MFCD00003424
InChI-nyckel PNEYBMLMFCGWSK-UHFFFAOYSA-N
Synonym aluminum oxide, alpha-alumina, fasertonerde, abramant, abramax, abrarex, abrasit, aloxite, alundum
PubChem CID 9989226
LEDER [O--].[O--].[O--].[Al+3].[Al+3]
Specifikationer
Kokpunkt 2977.0°C
Kemiskt namn eller material Aluminum oxide
Smältpunkt 2030.0°C
Färg Vitt
pH 9 to 10 (10% aq. suspension)
Fysisk form Pulver
Kvantitet 1 kg
Linjär formel Al2O3
Fieser 01,19; 02,17; 03,6; 04,8; 06,16; 07,5; 08,9; 09,8; 10,8; 11,22; 13,14; 15,9; 16,9
Merck Index 15, 350
Löslighetsinformation Solubility in water: insoluble. Other solubilities: slightly sol. in alkaline sol.(forming hydroxides), practically insoluble in non-polar organic solvent, difficultly soluble in mineral acids
IUPAC-namn dialuminium(3+)trioxidandiid
Formel vikt 101.96
Kvalitet Kromatografi
Förpackning Plastflaska
Densitet 3.97, 3.9700g/mL
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.