Läs mer
Aluminiumoxid, för kromatografi, basisk, Brockmann I, 50-200μ m, 90A, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 16534234 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
16534234 1 kg 1kg
1 options
Produktkod. 16534234 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 463350010
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 1344-28-1 | Al2O3 | 101.96 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kokpunkt 2977,0 °C
Kemiskt namn eller material Aluminum oxide
Smältpunkt 2030,0 °C
CAS 1344-28-1
Kvantitet 1 kg
Molekylformel Al2O3
Linjär formel Al2O3
MDL-nummer MFCD00003424
Löslighetsinformation Löslighet i vattenlösning: olöslig. Övrig löslighet: något löslig i alkaliska lösningar (bildar hydroxider), praktiskt taget olöslig i opolära organiska lösningsmedel, svårlöslig i mineralsyror
InChI-nyckel PNEYBMLMFCGWSK-UHFFFAOYSA-N
LEDER [O--].[O--].[O--].[Al+3].[Al+3]
IUPAC-namn dialuminium(3+)trioxidandiid
Molekylvikt (g/mol) 101.96
Formel vikt 101.96
Kvalitet Kromatografi
Densitet 3.97, 3.9700 g/mL
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.