Läs mer
Aluminiumoxid, för kromatografi, neutral, Brockmann I, 40-300 μm, 60A
Produktkod. 10571954 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 kg
2.5 kg
25 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
2.5kg
25kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10571954 2.5 kg 2.5kg
10058681 1 kg 1kg
10277493 25 kg 25kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10571954 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 366680025
 Begränsad artikel
I lager
Aluminiumoxid, Al2O3, CAS-nummer-1344-28-1, abrasit, abrarex, abramax, abramant, alundum, aluminiumoxid, alfa-alumina, fasertonerde, aluminiumoxid, alokit, 2,5 kg, 2980,0 grader. C, vit, 3,97 g/ml, 215-691-6, max 300 ppm. | CAS: 1344-28-1 | Al2O3 | 101,96 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
för kolonnkromatografi
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1344-28-1
Molekylformel Al2O3
Molekylvikt (g/mol) 101.96
MDL-nummer MFCD00003424
InChI-nyckel PNEYBMLMFCGWSK-UHFFFAOYSA-N
Synonym aluminum oxide, alpha-alumina, fasertonerde, abramant, abramax, abrarex, abrasit, aloxite, alundum
PubChem CID 9989226
LEDER [O--].[O--].[O--].[Al+3].[Al+3]
Specifikationer
Kokpunkt 2980,0 °C
Kemiskt namn eller material Aluminum oxide
Smältpunkt 2050,0 °C
Namnnotering Aktiverad, Neutral, Brockmann I
Färg Vitt
pH 6,5 till 7,5 (5 % upphängning, rörd om)
Fysisk form Fint pulver
Kvantitet 2.5 kg
Linjär formel Al2O3
Fieser 01,19; 02,17; 03,6; 04,8; 06,16; 07,5; 08,9; 09,8; 10,8; 11,22; 13,14; 15,9; 16,9
Merck Index 15, 350
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: olöslig
IUPAC-namn dialuminium(3+)trioxidandiid
Formel vikt 101.96
Kvalitet Kromatografi
Förpackning Plastflaska
Densitet 3.97g/mL
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.