Läs mer
Aluminum Oxide, Pure, Desiccating Agent, Fisher Chemical
Produktkod. 10101660 Handla allt Fisher Chemical Produkter
:
500g, Plastic powder jar
Produktkod. 10101660
Brand: Fisher Chemical A/2320/53
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Kokpunkt 2980°C
Smältpunkt 2000°C
CAS 1344-28-1
Färg White
Fysisk form Solid
Kvantitet 500 g
Molekylformel Al2O3
MDL-nummer MFCD00003424
InChI-nyckel PNEYBMLMFCGWSK-UHFFFAOYSA-N
LEDER [O--].[O--].[O--].[Al+3].[Al+3]
IUPAC-namn dialuminium(3+) trioxidandiide
Molekylvikt (g/mol) 101.96
Formel vikt 101.96g/mol
Förpackning Plastic powder jar