Läs mer
Aluminiumkaliumsulfatdodekahydrat, 99,5 %, för analys
Produktkod. 10120362 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
500 g
1 kg
2.5 kg
Förpackning:
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
1kg
2.5kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10120362 500 g Plastflaska 500g
10701111 1 kg Plastflaska 1kg
10509243 2.5 kg Plastflaska 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10120362 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 217485000
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
CAS: 7784-24-9 | AlKO8S2·12H2O | 474,39 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7784-24-9
Molekylformel AlKO8S2·12H2O
Molekylvikt (g/mol) 474.39
MDL-nummer MFCD00149143
InChI-nyckel GNHOJBNSNUXZQA-UHFFFAOYSA-J
Synonym kalinite, aluminum potassium sulfate dodecahydrate, potassium alum dodecahydrate, potash alum dodecahydrate, aluminum potassium disulfate dodecahydrate, unii-1l24v9r23s, alum, potassium, dodecahydrate, potassium aluminum sulfate dodecahydrate, aluminum potassium sulfate dodecahydrate, potassium aluminum disulfate dodecahydrate
PubChem CID 62667
ChEBI CHEBI:86465
IUPAC-namn aluminium;kalium;disulfat;dodekahydrat
LEDER O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[O-]S(=O)(=O)[O-].[O-]S(=O)(=O)[O-].[Al+3].[K+]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Aluminum potassium sulfate dodecahydrate
Smältpunkt 92,0 °C
Namnnotering P.A.
Färg Vitt
pH 3 till 3,5 (10 % soln vid 20 °C)
Fysisk form Kristaller
Kvantitet 500 g
Förpackning Plastflaska
Analysprocentintervall 99,5 % min. (Komplexometri)
Linjär formel AlK(SO4)2·12H2O
Merck Index 15, 354
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: 140 g/L (20 °C). Andra lösligheter: fritt löslig i glycerol, olöslig i alkohol
Formel vikt 474.39
Procent renhet 99.5%
Kvalitet Analytisk
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.