Läs mer
Aluminium Potassium Sulfate Dodecahydrate, Supelco™
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Aluminium Potassium Sulfate Dodecahydrate |
| Smältpunkt | 92.5°C |
| CAS | 7784-24-9 |
| Kvantitet | 1 kg |
| Molekylformel | KAl(SO4)2 · 12 H2O |
| MDL-nummer | MFCD00149143 |
| Synonym | Aluminium potassium sulfate dodecahydrate, Potassium aluminium sulfate, Alum potassium, Potassium alum, Aluminium potassium sulfate dodecahydrate |
| Molekylvikt (g/mol) | 474.39 |
| Kvalitet | Research |
| Densitet | 1.75 g/cm3 at 20°C |