Läs mer
Aluminum Potassium Sulfate, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical™
Produktkod. 11443713 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
500 g
1 kg
3 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
3kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11443713 500 g 500g
10765321 1 kg 1kg
10588410 3 kg 3kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
\r\n Utg\u00E5ngen artikel:\r\n
\r\n Den h\u00E4r artikeln utg\u00E5r ur v\u00E5rt sortiment n\u00E4r v\u00E5rt lager \u00E4r slut.\r\n
\r\n
Produktkod. 11443713 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer A/2400/53
 Begränsad artikel
I lager
\r\n Utg\u00E5ngen artikel:\r\n
\r\n Den h\u00E4r artikeln utg\u00E5r ur v\u00E5rt sortiment n\u00E4r v\u00E5rt lager \u00E4r slut.\r\n
\r\n
Aluminum Potassium Sulfate, Extra Pure, SLR
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7784-24-9
MDL-nummer 149143
Specifikationer
Smältpunkt 92°C
Färg White
pH 3.0 to 3.5
Fysisk form Solid
Kvantitet 500 g
Molekylformel AlKO8S2·12H2O
Formel vikt 474.39g/mol
Förpackning Plastic powder jar