Läs mer
Aluminum Potassium Sulfate, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical™
Produktkod. p-7072794 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Kvantitet:
500 g
1 kg
3 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
3kg
500g
Produktkod. 11443713
Brand: Fisher Chemical A/2400/53
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Aluminum Potassium Sulfate, Extra Pure, SLR
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7784-24-9
MDL-nummer 149143
Specifikationer
Smältpunkt 92°C
Färg White
pH 3.0 to 3.5
Fysisk form Solid
Kvantitet 500 g
Molekylformel AlKO8S2·12H2O
Formel vikt 474.39g/mol
Förpackning Plastic powder jar