Läs mer
Aluminiumkaliumsulfat, rent, vattenfritt
Produktkod. 15572353 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 kg
2.5 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
2.5kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15572353 1 kg 1kg
15582353 2.5 kg 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15572353 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 458990010
Request Bulk or Custom Format
CAS: 10043-67-1 | AlKO8S2 | 258,21 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 10043-67-1
Molekylformel AlKO8S2
Molekylvikt (g/mol) 258.21
InChI-nyckel GRLPQNLYRHEGIJ-UHFFFAOYSA-J
Synonym potassium alum, potash alum, aluminum potassium sulfate, potassium aluminum sulfate, burnt potassium alum, aluminum potassium disulfate, exsiccated alum, alum potassium, burnt alum, aluminum potassium alum
PubChem CID 24856
ChEBI CHEBI:86463
IUPAC-namn aluminium;kalium;disulfat
LEDER [O-]S(=O)(=O)[O-].[O-]S(=O)(=O)[O-].[Al+3].[K+]
Specifikationer
Kokpunkt 200.0°C
Kemiskt namn eller material Aluminum potassium sulfate
Smältpunkt 92.0°C
Kvantitet 1 kg
Löslighetsinformation Solubility in water: 50g/L (20°C).
Formel vikt 258.21
Procent renhet ≥90% (Complexometry)
Kvalitet Ren
Förlust vid torkning 1% max.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.