Läs mer
Bochem™ Aluminiumstång för stativbas M10
Produktkod. 10320631
Change view
För användning med (utrustning):
Stativ Bas M10, klämmor
Produktkod. För användning med (utrustning)
10320631 Stativ Bas M10, klämmor
1 options
Produktkod. 10320631 Leverantör Bochem™ Leverantörsnummer 5133
Bästsäljare. Mega besparingar.
Använd kampanjkoden 27997
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 19-11-2026
Aluminiumstängerna med M10 gänga för användning med Bochem stativbaser och klämmor. För att hålla och stödja laboratorieapparater.
  • Aluminium
  • Gänga M10
Specifikationer
Material Aluminium
Längd (metrisk) 1000 mm
Diameter (metrisk) Stång 12 mm
Produkttyp Stativstång i aluminium M10
För användning med (applikation) Hållaing och stödjande laboratorieapparater
För användning med (utrustning) Stativ Bas M10, klämmor