Läs mer
Aluminiumsulfat, 99,999 %, (spårmetallbas), extra rent
Produktkod. 10483775 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10483775 25 g Glasflaska 25g
10542601 5 g Glasflaska 5g
10741535 100 g Glasflaska 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10483775 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 192430250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1969.64 SEK
    1768.65 SEK / 25g
    Save 200.99 SEK
    10% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 05-11-2026
Lägg i varukorgen
Edge
CAS: 10043-01-3 | Al2O12S3 | 342,13 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
För ultraspåranalys
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 10043-01-3
Molekylformel Al2O12S3
Molekylvikt (g/mol) 342.13
MDL-nummer MFCD00003423
InChI-nyckel DIZPMCHEQGEION-UHFFFAOYSA-H
Synonym aluminum sulfate, dialuminum trisulfate, aluminum sulfate 2:3, filter alum, aluminum sulphate, aluminum sulphate, dialuminum sulfate, papermaker's alum, sulfuric acid, aluminum salt 3:2
PubChem CID 24850
ChEBI CHEBI:74768
IUPAC-namn dialuminium;trisulfat
LEDER [O-]S(=O)(=O)[O-].[O-]S(=O)(=O)[O-].[O-]S(=O)(=O)[O-].[Al+3].[Al+3]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Aluminum sulfate
Smältpunkt 770 °C
Namnnotering Extra Pure
Färg Vitt
Fysisk form Chunks and/or Powder
Kvantitet 25 g
Analysprocentintervall 15 % min. (Al) Typiskt (Complexometri)
Linjär formel Al2(SO4)3
Merck Index 15, 360
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: löslig. Andra lösligheter: praktiskt taget olösliga i alkohol
Formel vikt 342.13
Procent renhet 100.00%
Kvalitet Spårmetallbas
Förpackning Glasflaska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.