Läs mer
Aluminum Sulfate Hexadecahydrate, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical™
Produktkod. p-7072795 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Kvantitet:
500 g
1 kg
5 kg
Förpackning:
Plastic keg
Plastic powder jar
Förpackningsstorlek:
1kg
500g
5kg
Produktkod. 11453713
Brand: Fisher Chemical A/2560/53
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 16828-11-8
Molekylformel Al2H22O20S3
Molekylvikt (g/mol) 492.30
MDL-nummer 149137
InChI-nyckel JANHUGNIVASISO-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-namn tris(sulfuric acid) dialuminium octahydrate
LEDER O.O.O.O.O.O.O.O.[Al].[Al].OS(O)(=O)=O.OS(O)(=O)=O.OS(O)(=O)=O
Specifikationer
Smältpunkt 86°C
Färg White
pH 2.5
Fysisk form Solid
Kvantitet 500 g
Formel vikt 342.1358g/mol
Förpackning Plastic powder jar