Läs mer
Aluminum Sulfate Hexadecahydrate, Technical, Fisher Chemical
Produktkod. 10233850 Handla allt Fisher Chemical Produkter
:
2kg, Plastic powder jar
Produktkod. 10233850
Brand: Fisher Chemical A/2520/61
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Smältpunkt 86°C
CAS 16828-11-8
Färg White
pH 2.5
Fysisk form Solid
Kvantitet 2 kg
Molekylformel Al2H22O20S3
MDL-nummer 149137
InChI-nyckel JANHUGNIVASISO-UHFFFAOYSA-N
LEDER O.O.O.O.O.O.O.O.[Al].[Al].OS(O)(=O)=O.OS(O)(=O)=O.OS(O)(=O)=O
IUPAC-namn tris(sulfuric acid) dialuminium octahydrate
Molekylvikt (g/mol) 492.30
Formel vikt 342.1358g/mol
Förpackning Plastic powder jar
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Aluminium sulfate hexadecahydrate
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Amnen och blandningar som är korrosiva för metaller Kategorija 1
Faroangivelser
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H290-Kan vara korrosivt för metaller.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.