Läs mer
Aluminiumsulfatoktakahydrat, 98+%, ACS-reagens
Produktkod. 10259500 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
500 g
2.5 kg
Förpackning:
Glasflaska
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
2.5kg
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10259500 500 g Glasflaska 500g
10744124 2.5 kg Plastflaska 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10259500 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 400595000
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-12-2026
CAS: 7784-31-8 | Al2O12S3·18H2O | 666,4 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7784-31-8
Molekylformel Al2O12S3·18H2O
Molekylvikt (g/mol) 666.4
MDL-nummer MFCD00149136
InChI-nyckel AMVQGJHFDJVOOB-UHFFFAOYSA-H
Synonym aluminum sulfate octadecahydrate, patent alum, cake alum octadecahydrate, unii-tcs9l00g8f, dialuminum sulfate octadecahydrate, tcs9l00g8f, aluminum sulfate.18h2o, aluminum sulfate.18h2o, dialuminium sulfate octadecahydrate, aluminum sulfate-water 1/18
PubChem CID 22377415
ChEBI CHEBI:74779
IUPAC-namn dialuminium;trisulfat;oktadekahydrat
LEDER O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[O-]S(=O)(=O)[O-].[O-]S(=O)(=O)[O-].[O-]S(=O)(=O)[O-].[Al+3].[Al+3]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Aluminum sulfate octadecahydrate
Smältpunkt 86,0 °C
Färg Vitt
Fysisk form Kristallint pulver
Kvantitet 500 g
Förpackning Glasflaska
Analysprocentintervall 98,0 till 102 % (Komplexometri)
Linjär formel Al2(SO4)3·18H2O
Merck Index 15, 360
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: löslig. Andra lösligheter: praktiskt taget olösliga i alkohol
Formel vikt 666.4
Procent renhet ≥98%
Kvalitet ACS-reagens
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Aluminium sulfate octadecahydrate
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Amnen och blandningar som är korrosiva för metaller Kategorija 1
Faroangivelser
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H290-Kan vara korrosivt för metaller.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
  • P234-Förvaras endast i originalbehållaren.
  • P390-Sug upp spill för att undvika materiella skador.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.