Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Aluminum sulfate octadecahydrate |
| Smältpunkt | 86,0 °C |
| Färg | Färglös till gul |
| pH | 3 till 4 (2 % soln. vid 20 °C) |
| Fysisk form | Vätska |
| Kvantitet | 1 kg |
| Linjär formel | Al2(SO4)3·18H2O |
| Merck Index | 15,36 |
| Löslighetsinformation | Löslighet i vatten: löslig. Andra lösligheter: praktiskt taget olösliga i alkohol |
| Formel vikt | 666.4 |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
- Aluminiumsulfatoktadekahydrat
- Fara
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
- Amnen och blandningar som är korrosiva för metaller Kategorija 1
- H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
- H290-Kan vara korrosivt för metaller.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
- P234-Förvaras endast i originalbehållaren.
- P390-Sug upp spill för att undvika materiella skador.
- MIXTURE LIST-Contain: Aluminium sulfate octadecahydrate, Aluminum sulfate
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.