Läs mer
Aluminiumsulfatoktadekahydrat, extra ren, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. p-45328 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
1 kg
2.5 kg
10 kg
Förpackning:
Plast trumma
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
10kg
1kg
2.5kg
Produktkod. 10794631
Brand: Thermo Scientific Acros 123680010
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 7784-31-8 | Al2O12S3·18H2O | 666.4 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7784-31-8
Molekylformel Al2O12S3·18H2O
Molekylvikt (g/mol) 666.4
MDL-nummer MFCD00149136
InChI-nyckel AMVQGJHFDJVOOB-UHFFFAOYSA-H
Synonym aluminum sulfate octadecahydrate, patent alum, cake alum octadecahydrate, unii-tcs9l00g8f, dialuminum sulfate octadecahydrate, tcs9l00g8f, aluminum sulfate.18h2o, aluminum sulfate.18h2o, dialuminium sulfate octadecahydrate, aluminum sulfate-water 1/18
PubChem CID 22377415
ChEBI CHEBI:74779
IUPAC-namn dialuminium;trisulfat;oktadekahydrat
LEDER O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[O-]S(=O)(=O)[O-].[O-]S(=O)(=O)[O-].[O-]S(=O)(=O)[O-].[Al+3].[Al+3]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Aluminum sulfate octadecahydrate
Smältpunkt 86.0°C
Färg Färglös till gul
pH 3 to 4 (2% soln. at 20°C)
Fysisk form Vätska
Kvantitet 1 kg
Linjär formel Al2(SO4)3·18H2O
Merck Index 15,36
Löslighetsinformation Solubility in water: soluble. Other solubilities: practically insoluble in alcohol
Formel vikt 666.4
Procent renhet 98.0 to 110.0% (Complexometry)
Kvalitet Extra ren
Förpackning Plastflaska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Aluminiumsulfatoktadekahydrat
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Amnen och blandningar som är korrosiva för metaller Kategorija 1
Faroangivelser
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H290-Kan vara korrosivt för metaller.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
  • P234-Förvaras endast i originalbehållaren.
  • P390-Sug upp spill för att undvika materiella skador.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: Aluminium sulfate octadecahydrate, Aluminum sulfate
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.