Läs mer
aluminiumsulfat, Scharlab
Produktkod. 11369813
Change view
IUPAC-namn:
dialuminium(3+) nonahydrattrisulfat
Kvantitet:
1 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
Produktkod. IUPAC-namn Kvantitet Förpackningsstorlek
11369813 dialuminium(3+) nonahydrattrisulfat 1 kg 1kg
1 options
Produktkod. 11369813 Leverantör Scharlab Leverantörsnummer AL08551000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2760.00 SEK
    950.16 SEK / 1kg
    Save 1809.84 SEK
    65% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 15-12-2026
Specifikationer
CAS 7784-31-8
Kvantitet 1 kg
Molekylformel Al2H18O21S3
InChI-nyckel KFCWRPFNNIEZRY-UHFFFAOYSA-H
LEDER O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Al+3].[Al+3].[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O
IUPAC-namn dialuminium(3+) nonahydrattrisulfat
Molekylvikt (g/mol) 504.27
Kvalitet Pharmpur