Läs mer
Aluminum tri-sec-butoxide, 97%
Produktkod. 11935811 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
2.5 kg
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
2.5kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
11935811 2.5 kg Glasflaska 2.5kg
10405365 100 g Glasflaska 100g
10308240 500 g Glasflaska 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11935811 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 191210025
Request Bulk or Custom Format
CAS: 2269-22-9 | C12H27AlO3 | 246.33 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Lewis syra
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2269-22-9
Molekylformel C12H27AlO3
Molekylvikt (g/mol) 246.33
MDL-nummer MFCD00009327
InChI-nyckel LWGPRERTOLVRLK-UHFFFAOYSA-N
Synonym aluminum sec-butoxide, aluminum tri-sec-butoxide, 2-butanol, aluminum salt, aluminum sec-butylate, aluminum butan-2-olate, aluminum tri-s-butoxide, 2-butanol, aluminum salt 3:1, aluminum tri-sec-butanolate, al o-sec-bu 3, aluminiumtri-sec-butoxide
PubChem CID 50931103
IUPAC-namn aluminium;butan-2-ol
LEDER CCC(C)O.CCC(C)O.CCC(C)O.[Al]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Aluminum tri-sec-butoxide
Färg Gult
Densitet 0.9600g/mL, 0.96
Kokpunkt 200.0°C to 206.0°C (30.0 mmHg)
Flampunkt 27°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 96% min. (ex Al)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel [C2H5CH(CH3)O]3Al
Brytningsindex 1.4380 to 1.4400
Kvantitet 2.5 kg
Beilstein 01,IV,1567
Löslighetsinformation Solubility in water: decomposes
Viskositet 1800 mPa.s (20°C)
Formel vikt 246.33
Procent renhet 97%
Fysisk form Oljig vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Aluminium tri-sec-butoxide
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.