Läs mer
Fisherbrand™ Plana svängbara ställningskopplingar
Produktkod. 11568112 Handla allt Fisherbrand Produkter
För användning med (applikation):
Pivotal plan 2-vägs
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11568112
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Lämplig för att göra triangulära eller fyrkantiga ramar för att stödja stora flänsförsedda föremål som värmemantlar och trattar. Fisherbrand™ Plane Swivel Scaffolding Connectors är försedda med ett stålband.
  • Med tumskruvar för hand åtdragning
  • För sammankoppling av två stänger eller rör som konvergerar i valfri vinkel
Specifikationer
Material Aluminium
Produkttyp Stativanslutning
För användning med (applikation) Pivotal plan 2-vägs