Läs mer
Aluminon
Produktkod. 10548090 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10548090 100 g Glasflaska 100g
10090610 25 g Glasflaska 25g
10530994 500 g Glasflaska 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10548090 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 103061000
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 569-58-4 | C22H23N3O9 | 473,438 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 569-58-4
Molekylformel C22H23N3O9
Molekylvikt (g/mol) 473.438
MDL-nummer MFCD00040925
InChI-nyckel AIPNSHNRCQOTRI-UHFFFAOYSA-N
Synonym Aurintricarboxylic acid, triammonium salt
PubChem CID 54729869
ChEBI CHEBI:87398
IUPAC-namn triazanium;5-[(3-karboxi-4-oxidofenyl)-(3-karboxi-4-oxocyklohexa-2,5-dien-1-yliden)metyl]-2-oxidobensoat
LEDER C1=CC(=C(C=C1C(=C2C=CC(=O)C(=C2)C(=O)O)C3=CC(=C(C=C3)[O-])C(=O)[O-])C(=O)O)[O-].[NH4+].[NH4+].[NH4+]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Aluminon
Smältpunkt 220,0 °C till 225,0 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Förpackning Glasflaska
Lämplighet Lämplig för bestämning av aluminium
Beilstein 10, IV, 4161
Merck Index 15, 318
Färg Rött
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: 800 g/L (20 °C). Andra lösligheter: lätt löslig i etanol, olöslig i petroleumeter
Kvantitet 100 g
Fysisk form Kristallint pulver
Formel vikt 473.44
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.