Läs mer
Aluminon, ACS-reagens
Produktkod. 11925131 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
11925131 25 g Glasflaska 25g
11945131 100 g Glasflaska 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11925131 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 401500250
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
CAS: 569-58-4 | C22H23N3O9 | 473,44 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 569-58-4
Molekylformel C22H23N3O9
Molekylvikt (g/mol) 473.44
InChI-nyckel AIPNSHNRCQOTRI-UHFFFAOYSA-N
Synonym aluminon, ammonium aurintricarboxylate, aurintricarboxylic acid ammonium salt, aurintricarboxylic acid, acs
PubChem CID 54729869
ChEBI CHEBI:87398
IUPAC-namn triazanium;5-[(3-karboxi-4-oxidofenyl)-(3-karboxi-4-oxocyklohexa-2,5-dien-1-yliden)metyl]-2-oxidobensoat
LEDER C1=CC(=C(C=C1C(=C2C=CC(=O)C(=C2)C(=O)O)C3=CC(=C(C=C3)[O-])C(=O)[O-])C(=O)O)[O-].[NH4+].[NH4+].[NH4+]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Aluminon
Smältpunkt 220,0 °C till 225,0 °C
Tändningsrester 0,2 % max
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 25 g
Beilstein 10,II,775
Merck Index 15,318
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: 800 g/L (20 °C). Andra lösligheter: lätt löslig i etanol, olöslig i petroleumeter
Formel vikt 473.44
Kvalitet ACS-reagens
Olöslig materia 0,1% max
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Aluminon, ACS reagent, Thermo Scientific Chemicals
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Aluminon
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.