Läs mer
Aluminium, ACS, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivning
Det är en potent hämmare av ribonukleas och topoisomeras II genom att förhindra bindningen av nukleinsyran till enzymet. Det stimulerar tyrosinfosforyleringsprocesser inklusive Jak2/STAT5-vägen i NB2-lymfomceller, ErbB4 i neuroblastomceller och MAP-kinaser, Shc-proteiner, fosfatidylinositide 3-kinas och fosfolipas C i PC12-celler. Aurintrikarboxylsyra hämmar apoptos i många celltyper. Dess neuroprotektiva effekt, kanske på grund av dess förmåga att förhindra nedreglering av Ca2+ ogenomträngliga GluR2-receptorer eller på dess förmåga att hämma calpain, ett Ca2+-aktiverat proteas som aktiveras under apoptos.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Aluminon |
| Smältpunkt | 220°C to 225°C (decomposition) |
| pH | 5.3 |
| Odör | Odorless |
| Kvantitet | 25 g |
| Merck Index | 14,322 |
| Löslighetsinformation | Soluble in water(800g/L). |
| Formel vikt | 473.44 |
| Kvalitet | ACS |
| Fysisk form | Pulver |
Säkerhet och hantering
- Aluminon
- Varning
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- H315-Irriterar huden.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P321-Särskild behandling (se på etiketten).
- P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
- P362-Ta av nedstänkta kläder.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.