Läs mer
Aluminon, ACS
Beskrivelse
Det är en potent hämmare av ribonukleas och topoisomeras II genom att förhindra bindningen av nukleinsyran till enzymet. Det stimulerar tyrosinfosforyleringsprocesser inklusive Jak2/STAT5-vägen i NB2-lymfomceller, ErbB4 i neuroblastomceller och MAP-kinaser, Shc-proteiner, fosfatidylinositide 3-kinas och fosfolipas C i PC12-celler. Aurintrikarboxylsyra hämmar apoptos i många celltyper. Dess neuroprotektiva effekt, kanske på grund av dess förmåga att förhindra nedreglering av Ca2+ ogenomträngliga GluR2-receptorer eller på dess förmåga att hämma calpain, ett Ca2+-aktiverat proteas som aktiveras under apoptos.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemiskt namn eller material | Aluminon |
| Smältpunkt | 220 °C till 225 °C (dekomposition) |
| pH | 5.3 |
| Odör | Luktfritt |
| Kvantitet | 100 g |
| Merck Index | 14,322 |
| Löslighetsinformation | Löslig i vatten (800g/L). |
| Formel vikt | 473.44 |
| Kvalitet | ACS |
| Fysisk form | Pulver |
Sikkerhed og håndtering
- Aluminon, ACS
- Varning
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- H315-Irriterar huden.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- MIXTURE LIST-Contain: Aluminon
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.